Learn More
Ansell™ Universal™ Gelbe Immersionshandschuhe der Serie 87-650 aus Naturlatex
Artikelnummer. 11756723 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
12 Paare
144 Paare
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11756723
Marke: Ansell™ 87650070BP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
100 % Naturkautschuk für hervorragende Empfindlichkeit bei hoher Zugfestigkeit. Das Futter aus reinen Baumwollflocken ist weich, nicht reizend und sehr bequem Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
  • Handschutz
  • Naturgummilatex (Beschichtungsmaterial)
  • Baumwollvelours (Einlagematerial)
  • Sensibilisatoren: Naturgummiproteine, Zinkdiethyldithiocarbamat
  • Gute physikalische Eigenschaften und beste Fingerfertigkeit
  • Proteinniveau: <50 μg/g (Modifizierter Lowry-Test)
  • Chloriert zur Verbesserung der chemischen Beständigkeit, der Trageeigenschaften und zur Minimierung des Anteils an allergieauslösenden Proteinen
Anwendungen:
  • Nicht mit Feuer oder bei Temperaturen <0 oder >100 °C verwenden
  • Ungeeignet für Öle, Fette, organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material der Rückseite Naturlatex
Stulpenmaterial Naturlatex
Coating Material Naturlatex
Latex Free Nein
Produkttyp Immersionshandschuhe
Größe 7
Modell 87-650
Dicke (metrisch) 0,4 mm
Farbe der Handschuhstulpe Gelb
Art der Handschuhstulpe Ausgezackt
Auskleidungsmaterial Baumvollvelours
Menge 144 Paar
Beständig gegen Chemische Resistenz
Serie 87-650