Learn More
LAUDA Universa PRO
Artikelnummer. 30968664
Ansicht ändern
Click to view available options
Kommunikation:
Ethernet, USB
WLAN, Ethernet, USB
Steckertyp:
BS1363
CEE7/7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kommunikation Steckertyp
30968664 WLAN, Ethernet, USB CEE7/7
30968653 WLAN, Ethernet, USB BS1363
30968587 Ethernet, USB CEE7/7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30968664 Lieferant LAUDA Lieferanten-Nr. L003890
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Immersionsthermostat mit fortschrittlicher Elektronik, der eine präzise Temperaturregelung für vielseitige Laboranwendungen ermöglicht.
  • LAUDA Universa PRO hängendes Thermostat mit fortschrittlicher Elektronik gewährleistet eine präzise Steuerungsgenauigkeit
  • Der Allrounder für vielseitige Laboranwendungen
  • Farbe 3,5 in. TFT-Display mit Verlaufsgrafik bietet eine klare Menünavigation in sechs Sprachen
  • Umwälzpumpe in sechs Stufen verstellbar für flexible Durchflussverteilung
  • Standardmäßig mit Ethernet- USB und WLAN-Schnittstellen ausgestattet
  • Fernsteuerung mit der LAUDA Command (Professional) App
  • Fernwartung mit LAUDA. LIVE-Dienste
  • Schraubenklemme für Badebehälter mit bis zu 30 mm Wanddicke und mindestens 150 mm Tiefe enthalten
  • Heizkapazität bis zu 2,8 kW
  • Effiziente variable Pumpe mit sechs einstellbaren Leistungsstufen
Spezifikation
Kommunikation WLAN, Ethernet, USB
Flussrate 22 l/min
Pumpentyp Variopump (Druckpumpe mit Leistungsniveaus)
Temperaturbereich 30 bis 200 °C
Typ Einhängethermostat
Heizleistung 2.8 kW
Steckertyp CEE7/7
Elektrische Anforderungen 200 bis 240 V, 50/60 Hz