Learn More
CD117/c-kit Antibody (OTI2B12), Alexa Fluor™ 750, R&D Systems™
Code produit 18111232 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18111232 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18111232 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP271076AF750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1084.19 CHF
    901.95 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 182.24 CHF
    16% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CD117/c-kit Monoclonal specifically detects CD117/c-kit in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène CD117/c-kit
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI2B12
Conjugué Alexa Fluor 750
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gène CD117, CD117 antigen, ckit, C-Kit, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, PBT, piebald trait, Proto-oncogene c-Kit, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Kit, SCFRmast/stem cell growth factor receptor, soluble KIT variant 1, Tyrosine-protein kinase Kit, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog, v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene-like protein
Symboles de gène(s) KIT
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 27-308 of human CD117/c-kit (NP_000213) produced in E.coli.
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3815
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.