Learn More
Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel, 65 % Polyester/35 % Baumwolle
Artikelnummer. 11558102 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
Länge (metrisch):
92cm
100 cm
108 cm
116cm
124cm
132cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11558102
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Hergestellt aus einem hochwertigen, vorgeschrumpften Poly-Baumwollmaterial. Fisherbrand™ Unisex-Labormäntel aus 65 % Polyester/35 % Baumwolle eignen sich für die industrielle Wäsche bei Temperaturen bis zu 85 °C.
  • Zwei aufgesetzte Taschen unten
  • Brusttasche mit Stiftefach
  • Verborgener Frontverschluss mit Druckknöpfen
  • Eine Belüftungsöffnung hinten für Bewegungsfreiheit
  • Ohne CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Produkttyp Unisex-Laborkittel
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material Polyester, Carbon
Farbe Weiß
Anzahl Taschen 3
Enthält Verdeckte Knopfleiste vorne, einzelne Belüftung hinten und3 Seitentaschen
Länge (metrisch) 92cm
Bauweise 65% Polyester/35% Cotton