Learn More
uvex Unipur 6631 Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
missing translation for 'unitSize'
1 Paar
10 Paare
Beschreibung
- Leichte, zuverlässige Schutzhandschuhe aus Polyamid
- Polyurethanbeschichtung an den Handinnenflächen und Fingerspitzen
- Ideal für präzise Montagearbeiten
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | Polyurethan |
| Farbe | Grau |
| Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | Polyamid |
| Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
| Größe | 5 |
| Norm EN 388 | 4141X |
| Mehr anzeigen |