Learn More
uvex Unipur 6631 Safety Gloves
Artikelnummer. 17250491 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
Artikelnummer. 17250491
Marke: uvex 6094405
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Polyamide gloves with polyurethane coating on the palm and fingertips provide mechanical robustness and abrasion resistance.
  • Leichte, zuverlässige Schutzhandschuhe aus Polyamid
  • Polyurethanbeschichtung an den Handinnenflächen und Fingerspitzen
  • Ideal für präzise Montagearbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industriell
Coating Material Polyurethan
Farbe Grau
Oberflächenbehandlung außen Smooth
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Polyamid
Produkttyp Mechanical Protection Gloves
Größe 5
Norm EN 388 4141X
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Unipur 6631