Learn More
Cole-Parmer™ Winkelverbindungsstück mit Gewinde
Click to view available options
Gewindegröße:
1/2 Zoll NTPF X 1/2 Zoll NPTF
1/8 Zoll NTPF X 1/8 Zoll NPTF
3/4 Zoll NTPF X 3/4 Zoll NPTF
3/8 Zoll NTPF X 3/8 Zoll NPTF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Chemisch inertes PFA verarbeitet die meisten aggressiven Chemikalien
- Reduzierbuchse mit Gewinde
- Wählen Sie die Größe und das Material aus, die Ihren Anwendungsanforderungen entsprechen
- Zur Verwendung mit unseren Rohren für Hochdruckanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Verbindungsstück mit NPT-Innengewinde |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | PFA |
| Anschlussgröße | 1/8 Zoll |
| Sterilisationsmethode | Ethylenoxid |
| Gewindegröße | 1/8 Zoll NTPF X 1/8 Zoll NPTF |
| Farbe | Durchscheinend |
| Produkttyp | Winkelverbindungsstück mit Gewinde |