Learn More
Cole-Parmer™ T-Verbindungsstück mit Überwurfmutter
Bietet sehr gute Chemikalienbeständigkeit. Ideal für die Arbeit mit starren Schläuchen, einschließlich Schläuchen aus Fluorpolymeren, anderen starren Kunststoffen und Metallen
Marke:  Cole-Parmer™ 31406-20
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11815443
Menge Preis
1 87.96 CHF / 1 Stück
10 79.38 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
29-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sehr gute chemische Beständigkeit.
  • Nenndruck bis 220 psi bei 77 °F (25 °C).
  • Gebrauchstauglichkeit von 32 bis 212 °F (0 bis +100 °C).
  • Klemmverschraubungen eignen sich gut für starre Schläuche aus Material wie PTFE oder Polypropylen.
  • Eine Klemmverschraubung verfügt über eine Mutter für Hochdruckanwendungen, die den starren Schlauch gegen das Anschlussgehäuse drückt.
  • Die Produktreihe der Klemmverbindungen ist ideal für Anwendungen mit starren Schläuchen.
  • Berücksichtigen Sie bei der Auswahl Ihrer Anschlüsse den Schlauchtyp, die Materialverträglichkeit sowie die Temperatur- und Druckbedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
200 °F
220 psi
316 Edelstahl
-40 °F
1/2 Zoll
Autoklav, Ethylenoxid (ETO) oder Gamma
93 °C
Ja
T-förmiger Anschluss mit Überwurfmutter
-40 °C
1/2 Zoll