Learn More
Heidolph™ Unimax Package
Artikelnummer. 17393460 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17393460 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17393460 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5431231902
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Package includes the Unimax 1010 orbital platform shaker, a heating module, and a high incubator hood.
This package includes:
  • One orbital platform shaker Unimax 1010
  • One heating module and
  • One high incubator hood
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker