missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Unimax 1010

Artikelnummer. 17383460 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
17383460 CH-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17383460 Lieferant Heidolph™ Lieferanten-Nr. 5431231002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Model with temperature control and a maximum loading capacity of 5 kg.

  • This shaker can be integrated into the modular incubation system, and it is therefore ideal for all temperature-controlled shaking tasks. In addition, it is possible to operate several shakers of this size in one climate chamber.
  • With a speed range of 30 to 500 rpm and an orbit of 10 mm, samples are optimally kept in motion. Time-dependent applications can be performed without any problems by using the timer (max. 999 min).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Spannung 230 V
Steckertyp CH-Stecker
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.