Learn More
uvex Unilite Thermo Schutzhandschuhe
Artikelnummer. 15307142 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
11
Packungsgröße:
1 Stück
10 Paare
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
15307142 11 1 Stück
17290461 7 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15307142 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6059311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00 CHF
    8.04 CHF / 1 Stück
    Sparen 7.96 CHF
    49% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das zweilagige Materialgemisch aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und verbesserten Tragekomfort. Die Polymerbeschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Handschuhe aus einem zweilagigen Materialgemisch aus Acryl und Schurwolle
  • Die Polymerbeschichtung an den Handflächen bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
  • Die Beschichtung bietet mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
  • Sie bieten eine thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit kalten Objekten
  • Sicher für den Umgang mit Lebensmitteln
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Coating Material Polymer
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyamid, Elastan
Produkttyp Kältebeständige Handschuhe
Größe 11
Norm EN 388 3131X.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb und Kühlung
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl, Wolle
Serie Unilite Thermo