Learn More
uvex Unilite Thermo Plus Cut C Sicherheitshandschuhe
Artikelnummer. 17240461 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
10 Paare
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
17240461 8 10 Paare
17230461 7 10 Paare
17250461 9 10 Paare
17260461 10 10 Paare
17270461 11 10 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17240461 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 6059108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00 CHF
    127.80 CHF / 10 Paare
    Sparen 24.20 CHF
    15% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 28-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Winterschutzhandschuhe bieten Schutz vor thermischen Risiken mit den Schnittschutzgrad C. Die Polymerbeschichtung verbessert die Griffigkeit und bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel.
  • Winterschutzhandschuhe verbinden Wärmeschutz mit einem Schnittschutz der Stufe C
  • Die robuste Polymerbeschichtung bleibt auch bei niedrigen Temperaturen flexibel
  • Die Acryl-Auskleidung bietet Isolierung bei direktem Kontakt mit kalten Gegenständen.
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
  • Zweilagige Konstruktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 511: 02X
Anwendungen Industrie
Coating Material Polymer
Farbe Grün, Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Hand Beidseitig tragbar
Material Polyamid, Glas
Produkttyp Kältebeständige Handschuhe
Größe 8
Norm EN 388 3X42C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bauwesen, Gabelstaplerbetrieb, Metallarbeiten und Kühlung
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Acryl
Serie Unilite Thermo Plus Cut C