Learn More
Thermo Scientific™ Komponenten für Unifiltersystem mit direktem Anschluss
Diese leicht austauschbaren Filtersystemkomponenten gewährleisten geringstmögliche Stillstandszeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 27002
Additional Details : Gewicht : 4.76270kg
Beschreibung
Minimierte Ausfallzeiten. Thermo Scientific™ Unifilter Filtersystem mit Direktanschluss können leicht ausgetauscht werden.
- Der austauschbare 0,5 μm-Drop-in-Filter steigert die Leistung und Lebensdauer der Säule
- Halterung befindet sich direkt am Eingang des Analysensystems für maximalen Komfort
Spezifikation
2,1/3 mm | |
3.0/2.1 mm | |
Unifilter Direktanschlusshalter |
Unifilter HPLC-Filtersysteme mit Direktanschluss | |
Filterhalter mit Direktanschluss für Unifilter; 2.1/3.0 mm |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.