Learn More
uvex Unidur 6659 Foam Cut Protection Glove
Artikelnummer. p-7230482 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
1 Paar
10 Paare
Artikelnummer. 17250481
Marke: uvex 6093806
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gloves are constructed from a combination of HPPE and glass fibers to provide level C cut protection, with NBF foam coating on the palm and fingers for mechanical abrasion resistance.
  • Die HPPE- und Glasfaserkonstruktion bietet den Schnittschutzgrad C
  • Die NBR-Schaumstoffbeschichtung erhöht die mechanische Abriebfestigkeit
  • Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
  • Ideal für präzise Montagearbeiten, die Tastsinn und Empfindlichkeit erfordern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Industriell
Coating Material NBR-Schaumstoff
Farbe Grau, Schwarz
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material HPPE, Glasfaser
Produkttyp Cut-resistant Gloves
Größe 6
Norm EN 388 4X43C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Wartung, Metallarbeiten und Versand
Geschlecht Unisex
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie Unidur 6659 Schaumstoff