Beschreibung
- Die HPPE- und Glasfaserkonstruktion bietet den Schnittschutzgrad C
- Die NBR-Schaumstoffbeschichtung erhöht die mechanische Abriebfestigkeit
- Verbesserte Griffigkeit in trockenen oder leicht feuchten Bereichen
- Ideal für präzise Montagearbeiten, die Tastsinn und Empfindlichkeit erfordern
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industriell |
| Coating Material | NBR-Schaumstoff |
| Farbe | Grau, Schwarz |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Glasfaser |
| Produkttyp | Cut-resistant Gloves |
| Größe | 9 |
| Norm EN 388 | 4X43C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Automobil, Wartung, Metallarbeiten und Versand |
| Mehr anzeigen |