Learn More
QIAGEN UniCore Stanzkit
Click to view available options
Menge:
4 Packungen
Durchmesser (metrisch):
1,2 mm
2,0 mm
3,0 mm
6,0 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Beschreibung
UniCore Stanzkit
- Eine Schneidmatte (separat erhältlich: WB100022; WB100088), die im UniCore Stanzkit enthalten ist, gewährleistet saubere Probenschnitte aus FTA/FTA Elute Karten und verlängert die Lebensdauer der Schneidespitze (bis zu 500 Stanzvorgänge).
- Edelstahl-Schneidkanten (mit Durchmessern von 1,2 bis 6 mm) ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf der FTA Stanze.
- Für minimale Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben, wenn das Reinigungsverfahren befolgt wird.
UniCore Stanze
- Edelstahl-Schneidkanten (mit Durchmessern von 1,0 bis 6 mm) ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf der FTA Stanze.
- Für minimale Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben, wenn das Reinigungsverfahren befolgt wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,11 in. |
| Durchmesser (metrisch) | 3,0 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Whatman FTA™ Karten, FTA™ Elute Karten und EasiCollect Gerät |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FTA™ Karten, FTA™ Elutionskarten und EasiCollect Gerät |
| Enthält | 4 Stanzen, 2 Schneidmatten |
| Produkttyp | UniCore Stanzkit |
| Menge | 4 Packungen |