Learn More
QIAGEN UniCore Stanzkit
Artikelnummer. 11374954
Click to view available options
Menge:
4 Packungen
Durchmesser (metrisch):
1,2 mm
2,0 mm
3,0 mm
6,0 mm
Packungsgröße:
4 Stück
Artikelnummer. 11374954
Marke: QIAGEN WB100029
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Verwenden Sie das manuelle UniCore Stanzsystem zur Entnahme von Proben aus FTA Karten. Enthält 4 Stanzen und 2 Schneidmatten.
UniCore Stanzkit
  • Eine Schneidmatte (separat erhältlich: WB100022; WB100088), die im UniCore Stanzkit enthalten ist, gewährleistet saubere Probenschnitte aus FTA/FTA Elute Karten und verlängert die Lebensdauer der Schneidespitze (bis zu 500 Stanzvorgänge).
  • Edelstahl-Schneidkanten (mit Durchmessern von 1,2 bis 6 mm) ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf der FTA Stanze.
  • Für minimale Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben, wenn das Reinigungsverfahren befolgt wird.
UniCore Stanze
  • Edelstahl-Schneidkanten (mit Durchmessern von 1,0 bis 6 mm) ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf der FTA Stanze.
  • Für minimale Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben, wenn das Reinigungsverfahren befolgt wird.
Spezifikation
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,79 in.
Durchmesser (metrisch) 2,0 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Whatman FTA™ Karten, FTA™ Elute Karten und EasiCollect Gerät
Zur Verwendung mit (Anwendung) FTA™ Karten, FTA™ Elutionskarten, und EasiCollect Gerät
Enthält 4 Stanzen, 2 Schneidmatten
Produkttyp UniCore Stanzkit
Menge 4 Packungen