Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Berufsschuhe zum Hineinschlüpfen O2
Artikelnummer. 16398121
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
16398121 47 1 Paar
16378111 35 1 Paar
16388111 36 1 Paar
16398111 37 1 Paar
16308121 38 1 Paar
16318121 39 1 Paar
16328121 40 1 Paar
16338121 41 1 Paar
16348121 42 1 Paar
16358121 43 1 Paar
16368121 44 1 Paar
16378121 45 1 Paar
16388121 46 1 Paar
16308131 48 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16398121 Lieferant ABEBA™ Lieferanten-Nr. 36740/47
Sicherheit beginnt hier: Sparen Sie bis zu 60 %
Verwenden Sie den Aktionscode 28008
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ABEBA™ Uni6 White Occupational Slip-On Shoes O2 aus wasser- und chemikalienbeständiger Mikrofaser mit waschbarer, rutschfester PU/TPU-Außensohle.
  • Hygiene und Komfort
  • Entspricht EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
  • Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
  • Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
  • Gute Dämpfung
  • Stoßdämpfung im Fersenbereich
  • Wasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern
  • Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
  • Keimfrei gemacht
  • Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
  • Waschbar bei 30 °C
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD
Farbe Weiß
Auskleidungsmaterial Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Material Mikrofaser
Größe 47
Sohleneigenschaften Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend
Sohlenmaterial Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Modell Loafer
Verpackungsmenge 1 Paar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340
Beständig gegen Wasser
Waterproof Ja