Learn More
ABEBA™ Uni6 Weiße Berufsschuhe zum Hineinschlüpfen O2
Beschreibung
- Hygiene und Komfort
- Entspricht EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Gute Dämpfung
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Wasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Keimfrei gemacht
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
- Waschbar bei 30 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 39 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Loafer |
| Verpackungsmenge | 1 Paar |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 |
| Mehr anzeigen |