Learn More
ABEBA™ Uni6 Blaue Arbeitssportschuhe O1
Description
- Atmungsaktiv, leicht, bequem
- Entspricht EN ISO 20347 : 2012, O1 FO, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Gute Dämpfung
- Stoßdämpfung im Fersenbereich
- Wasserfestes und atmungsaktives Strickgewebe
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Keimfrei gemacht
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Blau |
| Ösenmaterial | Edelstahl |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Material | Textil |
| Größe | 45 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Sportschuhe |
| Show More |