Learn More
ABEBA™ Uni6 Blaue Arbeitssportschuhe O1
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
ulliAtmungsaktiv, leicht, bequem/liliEntspricht EN ISO 20347: 2012, O1 FO, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliGute Dämpfung/liliStoßdämpfung im Fersenbereich/liliWasserfestes und atmungsaktives Strickgewebe/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012, O1, FO, SRC, ESD |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Blau |
| Ösenmaterial | Edelstahl |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Material | Textil |
| Größe | 40 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan |
| Modell | Sportschuhe |
| Mehr anzeigen |