Learn More
ABEBA™ Uni6 Sicherheitssportschuhe S3 ESD, schwarz
Description
- Hergestellt für Sicherheit und Komfort
- Entspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß EN 61340
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
- Zehenkappe aus Stahl (200 J)
- Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Herausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle
Specifications
Specifications
| Farbe | Schwarz |
| Material | Strickmaterial |
| Größe | 37 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | ESD gemäß 61340 Klimaklasse 1, EN ISO 20345: 2012 S3 SRC |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Trainer |
| Waterproof | Wasserabweisend |
| Produkttyp | S3 SRC ESD |