Learn More
ABEBA™ Uni6 Black Safety Trainers S3
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Komfort, Sicherheit und Stil
- Entspricht EN ISO 20345: 2012, S3, SRC
- Rutschfeste PU/TPU-Außensohle
- Atmungsaktives und Wasser abweisendes Strickmaterial
- Zehenkappe aus Stahl (200 J)
- Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Herausnehmbare Innensohle
- Aktiver Tragekomfort
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345: 2012, S3, SRC |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Gestrickte Textilien |
| Größe | 40 |
| Zehenmaterial | Stahl |
| Geschlecht | Unisex |
| Knöchelform | Trainer |
| Waterproof | Wasserabweisend |
| Produkttyp | S3 SRC |