Learn More
ABEBA™ Uni6 Schwarze Sicherheitsloafer S2
Artikelnummer. 16338021
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Packungsgröße:
1 Paar
Artikelnummer. 16338021
Marke: ABEBA™ 31741/44
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die ABEBAtrade; Uni6 schwarzen Loafer S2 aus wasser- und chemikalienbeständigen Mikrofasern verfügen über eine rutschfeste PU/TPU-Außensohle.
ulliKomfort, Sicherheit und Hygiene/liliEntspricht EN ISO 20345: 2012, S2, SRC/liliESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340/liliRutschfeste PU/TPU-Außensohle/liliWasserfeste und chemikalienbeständige Mikrofasern/liliStahl-Vorderkappe (200 Joule)/liliSpannbereich mit elastischem Band/liliAtmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle/liliKeimfrei gemacht/liliOhne Seitennähte/liliHerausnehmbare Active Comfort-Einlegesohle/li/ul
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle
Ösenausführung Gepolstert
Material Mikrofaser
Größe 44
Sohleneigenschaften Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend
Sohlenmaterial Polyurethan, Thermoplast-Polyurethan
Modell Loafer
Zehenmaterial Stahl
Verpackungsmenge 1 Paar
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340
Beständig gegen Wasser
Waterproof Ja