Learn More
Abeba™ UNI6 6783 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 6783/48
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofaser
- Grau/rot
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
6783 |
Grau, Rot | |
48 | |
Polyurethan |