Learn More
Abeba™ UNI6 6781 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marque: Abeba™ 6781/48
Informations supplémentaires : Gewicht : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofaser schwarz
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
6781 |
Schwarz | |
48 | |
Polyurethan |