Learn More
Abeba™ UNI6 6780 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
103.23 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15692208
|
Abeba™
6780/35 |
35 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602218
|
Abeba™
6780/36 |
36 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612218
|
Abeba™
6780/37 |
37 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15622218
|
Abeba™
6780/38 |
38 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15632218
|
Abeba™
6780/39 |
39 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15642218
|
Abeba™
6780/40 |
40 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15652218
|
Abeba™
6780/41 |
41 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15662218
|
Abeba™
6780/42 |
42 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15672218
|
Abeba™
6780/43 |
43 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15682218
|
Abeba™
6780/44 |
44 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15692218
|
Abeba™
6780/45 |
45 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15602228
|
Abeba™
6780/46 |
46 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15612228
|
Abeba™
6780/47 |
47 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15622228
|
Abeba™
6780/48 |
48 |
103.23 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Mikrofaser | |
Polyurethan |
Weiß | |
Rutschfest | |
6780 |