Learn More
Abeba™ UNI6 6762 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 6762/43
Additional Details : Gewicht : 0.98000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Funktionsleder mit Wabenmuster
- Blau
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- Kratzfest
- Wasserabweisend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
6762 |
Blau | |
43 | |
Polyurethan |