Learn More
Abeba™ UNI6 6760 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marke:  Abeba™ 6760/48
Additional Details : Gewicht : 0.98000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15642128
  • 85.70 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab
25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Funktionsleder mit Wabenmuster
  • Weiß
  • Geschäumte PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste TPU-Außensohle
  • Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Futter mit Silberionen
  • Schrittbereich mit Schnürung
  • Kratzfest
  • Wasserabweisend
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Leder
Rutschfest
6760
Weiß
48
Polyurethan