Learn More
Abeba™ UNI6 6701 Schuhe
Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen. Behandelt mit Sanitized™.
Marke: Abeba™ 6701/48
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Velours mit atmungsaktiven Textileinlagen
- Schwarz
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- Reflektierendes Material
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC | |
Mikrofaser | |
48 | |
Polyurethan |
Schwarz | |
Velour | |
Rutschfest | |
6701 |