Learn More
Abeba™ UNI6 36780 Schuhe
Elektrostatisch ableitender Schuh mit spezieller Silberionen-Auskleidung, die Schweiß absorbiert und so dem Fuß die Atmung erlaubt.
Marke: Abeba™ 36780/45
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350112)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
36780 |
Weiß | |
45 | |
Polyurethan |