Learn More
Abeba™ UNI6 31782 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz. Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke: Abeba™ 31782/48
Additional Details : Gewicht : 1.12000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Grau/blau
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
31782 |
Grau, Blau | |
48 | |
Polyurethan | |
Steel |