Learn More
Abeba™ UNI6 31751 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz. Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke: Abeba™ 31751/35
Additional Details : Gewicht : 1.14000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
- Schrittbereich mit Schnürung
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
35 | |
Polyurethan | |
Stahl |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
31751 |