Learn More
Abeba™ UNI6 1783 Schuhe
Zehenkappe aus Stahl bietet zusätzlichen Schutz. Das Spezialfutter mit Silberionen absorbiert Respiration und lässt den Fuß atmen.
Marke: Abeba™ 1783/45
Additional Details : Gewicht : 1.12000kg
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-Mikro
- Grau/rot
- Stahlzehenkappe
- Geschäumte PU-Zwischensohle
- Rutschfeste TPU-Außensohle
- Austauschbare Soft Comfort-Einlegesohle (Artikel-Nr. 350122)
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Schrittbereich mit Schnürung
- ** Größe 35 mit austauschbarer acc Wave-Einlegesohle (Art. 3576)
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
A-Mikro | |
Rutschfest | |
1783 |
Grau, Rot | |
45 | |
Polyurethan | |
Steel |