Learn More
QIAGEN UniCore Manuelle Stanzen
Click to view available options
Menge:
25 Packungen
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Die manuellen UniCore Stanzen richten sich in erster Linie an die Produkte, die für die Vorbereitung von Laborproben häufig benötigt werden. UniCore Stanzen haben ein firmeneigenes Design mit einer scharfen Edelstahl-Schneidkante. Durch die Verwendung des empfohlenen Stanz- und Reinigungsverfahrens wird das Risiko einer Probenverschleppung zwischen den Karten minimiert, während die begleitende Schneidematte saubere Probenschnitte ermöglicht und die Lebensdauer der Schneidespitze verlängert.
- Entwickelt für die Verwendung mit Whatman FTA-Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Vorrichtungen
- Mehrere Durchmesser von 1,0 bis 6,0 mm im Kunststoffgehäuse für vielseitige Probenstanzungen
- Edelstahl-Schneidkanten ermöglichen das manuelle Coring, die Entnahme und den kontrollierten Auswurf des FTA-Stanzers
- Für den Einmalgebrauch, um Kontamination und Verschleppung zwischen den Proben zu minimieren
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) | 2 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | FTA Karten, FTA Elutionskarten und EasiCollect Geräte |
| Produkttyp | UniCore Manuelle Stanzen |
| Menge | 25 Packungen |