Learn More
Brand™ Zentrifugenröhrchen aus Borosilikatglas ohne Graduierung
Artikelnummer. 10634151 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10634151
Marke: Brand™ 778013
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Zentrifugenröhrchen mit konischen Böden widerstehen RZB bis zu 3500.
  • Aus AR-GLAS™ oder Borosilikatglas Typ 3.3
  • Wanddicke etwa 1.0 mm
  • Rollrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 15 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Anzahl pro Packung 100
Länge (metrisch) 113 mm
Bodenform Konisch
Closure Included Nein
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Graduated Nein
Produkttyp Zentrifugenröhrchen