Learn More
Descrizione
- Untertischschränke auf Rollen
- EN 16121:2017 zertifiziert und/oder erfüllt
- Metallgestell mit 4 Lenkrollen (Polyamidgehäuse und Laufflächen aus thermoplastischem Gummi), 2 davon feststellbar mit Bremsen – Höhe 100 mm
- Türen: 270° Öffnung - Automatische Schließarretierung
- Gehäusebreite 500 mm + 20 mm ergonomischer, eloxierter und lackierter Aluminiumgriff
- Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Sicherheitsschrank |
| Farbe | Rot |
| Schranktyp | Untertischschrank |
| Abmessungen (T x B x H) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Scharnierseite | Rechts |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Schubfächer | Keine |
| Breite (angloamerikanisch) | 23,6 in. |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Mit Laufrollen | Ja |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?