Beschreibung
- Untertischschränke auf Rollen
- EN 16121:2017 zertifiziert und/oder erfüllt
- Metallgestell mit 4 Lenkrollen (Polyamidgehäuse und Laufflächen aus thermoplastischem Gummi), 2 davon feststellbar mit Bremsen – Höhe 100 mm
- Türen: 270° Öffnung - Automatische Schließarretierung
- Gehäusebreite 500 mm + 20 mm ergonomischer, eloxierter und lackierter Aluminiumgriff
- Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Sicherheitsschrank |
| Farbe | Anthrazit |
| Schranktyp | Untertischschrank |
| Abmessungen (T x B x H) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Scharnierseite | Links |
| Anzahl Türen | 1 |
| Anzahl Schubfächer | Keine |
| Breite (angloamerikanisch) | 23,6 in. |
| Breite (metrisch) | 600 mm |
| Mit Laufrollen | Ja |
| Mehr anzeigen |