Learn More
BICASA Untertischschrank auf Rollen
Artikelnummer. 30057540 Alle ansehen BICASA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Anthrazit
Blau
Hellgrau
Rot
Abmessungen (T x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Scharnierseite:
Links
Links und rechts
Rechts
Packungsgröße:
1 Stück
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (T x B x H) Scharnierseite unitSize
30057540 Anthrazit 600 x (500 + 20) x 630 mm Links 1 Stück
30057572 Blau 600 x (500 + 20) x 630 mm Links 1 Stück
30057604 Rot 600 x (500 + 20) x 630 mm Links 1 Stück
30057580 Hellgrau 600 x (500 + 20) x 630 mm Rechts 1 Stück
30057551 Anthrazit 600 x (500 + 20) x 630 mm Rechts 1 Stück
30057602 Blau 600 x (500 + 20) x 630 mm Rechts 1 Stück
30057605 Rot 600 x (500 + 20) x 630 mm Rechts 1 Stück
30057549 Anthrazit 600 x (500 + 20) x 760 mm Links 1 Stück
30057607 Blau 600 x (500 + 20) x 760 mm Links 1 Stück
30057552 Rot 600 x (500 + 20) x 760 mm Links 1 Stück
30057578 Hellgrau 600 x (500 + 20) x 760 mm Rechts 1 Stück
30057536 Anthrazit 600 x (500 + 20) x 760 mm Rechts 1 Stück
30057611 Blau 600 x (500 + 20) x 760 mm Rechts 1 Stück
30057614 Rot 600 x (500 + 20) x 760 mm Rechts 1 Stück
30057613 Anthrazit 900 x (500 + 20) x 760 mm Links und rechts 1 Stück
30057570 Blau 900 x (500 + 20) x 760 mm Links und rechts 1 Stück
30057600 Rot 900 x (500 + 20) x 760 mm Links und rechts 1 Stück
30057575 Anthrazit 1200 x (500 + 20) x 760 mm Links und rechts 1 Stück
30057565 Blau 1200 x (500 + 20) x 760 mm Links und rechts 1 Stück
30057542 Rot 1200 x (500 + 20) x 760 mm Links und rechts 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Artikelnummer. 30057540 Lieferant BICASA Lieferanten-Nr. TN.DL.0600.630A
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unterbauschrank auf Rollen mit Korpus aus feuerhemmender Spanplatte.
  • Untertischschränke auf Rollen
  • EN 16121:2017 zertifiziert und/oder erfüllt
  • Metallgestell mit 4 Lenkrollen (Polyamidgehäuse und Laufflächen aus thermoplastischem Gummi), 2 davon feststellbar mit Bremsen – Höhe 100 mm
  • Türen: 270° Öffnung - Automatische Schließarretierung
  • Gehäusebreite 500 mm + 20 mm ergonomischer, eloxierter und lackierter Aluminiumgriff
  • Stahlblechboden (höhenverstellbar) – aus Wunsch mit Schlüsselschloss
Spezifikation
Produkttyp Sicherheitsschrank
Farbe Anthrazit
Schranktyp Untertischschrank
Abmessungen (T x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Scharnierseite Links
Anzahl Türen 1
Anzahl Schubfächer Keine
Breite (angloamerikanisch) 23,6 in.
Breite (metrisch) 600 mm
Mit Laufrollen Ja
Material Melamin