Learn More
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien
Artikelnummer. 17392139
Click to view available options
Konfiguration:
1 Klapptür mit Linksanschlag, 4 Innenschubladen
1 Tür mit Linksscharnier, 1 Einlegeboden
1 Tür mit Linksscharnier, 4 Einlegeböden
1 Tür mit Rechtsanschlag, 4 Innenschubladen
1 Tür mit Rechtsscharnier, 1 Ablage
1 Tür mit Rechtsscharnier, 4 Einlegeböden
2 Türen, 1 Einlegeboden
2 Türen, 4 Einlegeböden
2 Türen, 4 Innenschubladen
Abmessungen (T x B x H):
516 x 600 x 720 mm
516 x 900 x 720 mm
516 x 1200 x 720 mm
516 x 600 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
516 x 1200 x 1920 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17392139
Marke: Köttermann 3750005
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser abschließbare Untertischschrank zur Chemikalienlagerung ermöglicht die sichere Lagerung aggressiver, nicht entzündlicher Chemikalien und toxischer Stoffe.
  • Zur Lagerung nicht korrosiver, nicht entzündlicher Stoffe
  • Kann in modulare Schrankbaugruppen integriert werden
  • Abschließbar gegen unbefugten Zugriff
  • Anschluss an das Abluftsystem für permanente Belüftung möglich
  • Doppelwandige, geräuschisolierte Türen
Spezifikation
Konfiguration 2 Türen, 4 Einlegeböden
Abmessungen (T x B x H) 516 x 900 x 1920 mm
Ausführung der Tür Aufklappbar, Verriegelung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung
Farbe Weiß
Material Stahl (galvanisiert)