Learn More
Köttermann Untertischschrank für die Lagerung von Chemikalien
Click to view available options
Konfiguration:
1 Klapptür mit Linksanschlag, 4 Innenschubladen
1 Tür mit Linksscharnier, 1 Einlegeboden
1 Tür mit Linksscharnier, 4 Einlegeböden
1 Tür mit Rechtsanschlag, 4 Innenschubladen
1 Tür mit Rechtsscharnier, 1 Ablage
1 Tür mit Rechtsscharnier, 4 Einlegeböden
2 Türen, 1 Einlegeboden
2 Türen, 4 Einlegeböden
2 Türen, 4 Innenschubladen
Abmessungen (T x B x H):
516 x 600 x 720 mm
516 x 900 x 720 mm
516 x 1200 x 720 mm
516 x 600 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
516 x 1200 x 1920 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Lagerung nicht korrosiver, nicht entzündlicher Stoffe
- Kann in modulare Schrankbaugruppen integriert werden
- Abschließbar gegen unbefugten Zugriff
- Anschluss an das Abluftsystem für permanente Belüftung möglich
- Doppelwandige, geräuschisolierte Türen
Spezifikation
Spezifikation
| Konfiguration | 2 Türen, 4 Einlegeböden |
| Abmessungen (T x B x H) | 516 x 1200 x 1920 mm |
| Ausführung der Tür | Aufklappbar, Verriegelung |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nicht korrosive, nicht entzündbare Chemikalienlagerung |
| Farbe | Weiß |
| Material | Stahl (galvanisiert) |