Learn More
Undecylenaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10776571 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10776571 25 g Glasflasche 25 Gramm
10215490 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10776571 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 157990250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-45-8 | C11H20O | 168.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-45-8
Summenformel C11H20O
Molekulargewicht (g/mol) 168.28
MDL-Nummer MFCD00007032
InChI-Schlüssel OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenal, undecylenic aldehyde, undecylenaldehyde, hendecenal, 10-undecen-1-al, 1-undecen-10-al, 10-undecylenealdehyde, 10-hendecenal, 10-undecenyl aldehyde, c-11 aldehyde, undecylenic
PubChem CID 8187
IUPAC-Name Undec-10-enal
SMILES C=CCCCCCCCCC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecylenic aldehyde
Namenshinweis 97%
Schmelzpunkt 7°C
Farbe Weiß
Dichte 0.8450g/mL
Siedepunkt 235°C
Flammpunkt 76°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)8CHO
Brechungsindex 1.4417 to 1.4437
Menge 25 g
Relative Dichte 0.845
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in 80% alcohol,soluble in fixed oils,insoluble in glycerin
Formelmasse 168.28
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle