Learn More
Thermo Scientific Chemicals Undecylensäure, 99 %
Artikelnummer. 10317570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10317570 500 g Glasflasche 500 Gramm
10265480 250 g Glasflasche 250 Gramm
10618064 2.5 kg Plastikeimer 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10317570 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 154495000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.90 CHF
    60.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 11.25 CHF
    15% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-38-9
Summenformel C11H20O2
Molekulargewicht (g/mol) 184.28
MDL-Nummer MFCD00004442
InChI-Schlüssel FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC-Name Undec-10-ensäure
SMILES C=CCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecylenic acid
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 24.5°C
Farbe Gelb
Dichte 0.9110g/mL
Siedepunkt 275.0°C
Flammpunkt 148°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CH(CH2)8CO2H
Brechungsindex 1.4470 to 1.4480
Menge 500 g
Merck Index 15, 10033
Relative Dichte 0.911
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform,ether,benzene,with fixed and volatile oils
Formelmasse 184.28
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff oder Flüssigkeit mit geringem Schmelzpunkt