Learn More
Undecanophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11321517
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321517 25 g 25 Gramm
11311517 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321517 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02119.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4433-30-1
Summenformel C17H26O
Molekulargewicht (g/mol) 246.394
MDL-Nummer MFCD00051548
InChI-Schlüssel LHJBFOGCFZHBAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym undecanophenone, n-undecanophenone, 1-phenylundecanone, 1-undecanone, 1-phenyl, decyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-undecanone, 1-phenyl-undecan-1-one, 1-phenyl-1-undecanone #, acmc-209jx6
PubChem CID 78167
IUPAC-Name 1-Phenylundecan-1-on
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecanophenone
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Siedepunkt 202°C to 204°C (14 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2211502
Formelmasse 246.39
Reinheit (%) 97%