Learn More
Undecansäure, 98%
Artikelnummer. 11483584
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483584 250 g 250 Gramm
11473584 50 g 50 Gramm
15413037 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483584 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11244.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-37-8 | C₁₁H₂₂O₂ | 186,295 g/mol
Undecansäure wird als ungesättigte Fettsäure verwendet. Wird auch als Zwischenprodukte von Flüssigkristallen verwendet. Wird in der organischen Synthese, als katalytisches Mittel und in petrochemischen Additiven verwendet. Wird auch in Antimykotika und Parfümeriechemikalien verwendet.
Das Thermo Scientific Chemicals Das Markenprodukt war ursprünglich Teil von Alfa Aesar Produktportfolio. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Das Original Alfa Aesar Der Produkt-/Artikelcode oder die SKU-Referenz hat sich im Rahmen der Markenumstellung nicht geändert. Thermo Scientific Chemicals Die
Anwendungen
Undecansäure wird als ungesättigte Fettsäure verwendet. Wird auch als Zwischenprodukte von Flüssigkristallen verwendet. Wird in der organischen Synthese, als katalytisches Mittel und in petrochemischen Additiven verwendet. Wird auch in Antimykotika und Parfümeriechemikalien verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln. Behälter beim Nichtgebrauch verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-37-8
Summenformel C11H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.295
MDL-Nummer MFCD00002730
InChI-Schlüssel ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC-Name Undecansäure
SMILES CCCCCCCCCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Undecanoic acid
Schmelzpunkt 26°C to 29°C
Siedepunkt 283°C to 285°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 250 g
Beilstein 1759287
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.3
Reinheit (%) 98%
RUO– Nur für Forschungszwecke