missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UNC5D Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
131.19 CHF - 351.68 CHF
Spezifikation
Antigen | UNC5D |
---|---|
Konzentration | 0.2 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839764
|
Proteintech
20241-1-AP-20UL |
20 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
16829764
|
Proteintech
20241-1-AP-150UL |
150 μL |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
The antibody is specific to UNC5D.
UNC5D, also named as KIAA1777 and UNC5H4, belongs to the unc-5 family. It is a receptor for netrin. It may be involved in axon guidance by mediating axon repulsion of neuronal growth cones in the developing nervous system upon ligand binding. Axon repulsion in growth cones may be caused by its association with DCC that may trigger signaling for repulsion. It also acts as a dependence receptor required for apoptosis induction when not associated with netrin ligand.Spezifikation
UNC5D | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6UXZ4, Q8K1S2 | |
137970, 210801 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
UNC5D |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KIAA1777, Netrin receptor UNC5D, PRO34692, Protein unc 5 homolog 4, Protein unc 5 homolog D, unc 5 homolog D (C. elegans), UNC5D, Unc5h4 | |
Unc5d | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |