Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 2327
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
UNC 2327 is an allosteric inhibitor of protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3) (IC50 = 230 nM). Noncompetitive with both the peptide substrate and cofactor.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10 mg |
| Produkttyp | UNC 2327 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 319.38 |
Nur für Forschungszwecke