Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 2327
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18725758
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18725758
Marke: Tocris Bioscience™ 5057/10
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Allosteric inhibitor of PRMT3
UNC 2327 is an allosteric inhibitor of protein arginine methyltransferase 3 (PRMT3) (IC50 = 230 nM). Noncompetitive with both the peptide substrate and cofactor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 10 mg
Produkttyp UNC 2327
Reinheit >99%
Molekulargewicht 319.38
Nur für Forschungszwecke