Learn More
Euro Protection™ Unassembled Forest Helmet
Artikelnummer. 12007856
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
12007856 Rot 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12007856 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 60790
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.93 CHF
    29.41 CHF / 1 Stück
    Sparen 50.52 CHF
    63% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN352-3, EN397, 0069/388/158/07/97/0.035
Farbe Rot
Höhe (metrisch) 29 cm
Material Polyethylene
Produkttyp Forest Helmet
Luftgekühlt Ventilated