Learn More
Thermo Scientific™ Unmontierte Komfort-Kits: EPA-Fläschchen mit Verschlusskappen und Septum
Artikelnummer. 12478636
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 mL
40 mL
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
12478636 20 mL Durchsichtig 100 Stück
12428646 20 mL Bernsteinfarben 100 Stück
12438656 40 mL Bernsteinfarben 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12478636 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. B7920B
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für eigenständige Wasserentnahme-Anwendungen.
Thermo Scientific™ National Komfort-Kits für EPA-Fläschchen sind für empfindliche Wasserprobenanwendungen vorgesehen.
Jeder Karton enthält in Folie verpackte Fläschchen und separat verpackte Verschlusskappen sowie Septa aus naturfarbenem PTFE/durchsichtigem Silikon in Polybeuteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Durchsichtige 20 ml Fläschchen, PTFE/Silikon-Septum und Verschlusskappe
Farbe Durchsichtig
Volumen (metrisch) 20 mL
Zur Verwendung mit (Geräte) Diskrete Wasserprobenahmeanwendungen